Learn More
3M™ Feinstaubatemmaske, Serie C100
Artikelnummer. 13597000
Change view
Click to view available options
Filtertyp:
FFP1 NR D
FFP2
FFP2 NR D
Mit Ausatemventil:
Ja
Nein
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. Filtertyp Mit Ausatemventil unitSize
13597000 FFP2 Nein 20 Stück
13587000 FFP1 NR D Nein 20 Stück
13507010 FFP1 NR D Ja -
13517010 FFP2 NR D Ja 10 Stück
4 options
Artikelnummer. 13597000
Marke: 3M™ 7000088842
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bieten einen komfortablen, effektiven Atemschutz gegen Staub und Nebel. Die Atemschutzmaske der 3M C100 Serie ist leicht und bequem.
Bietet kostengünstigen, leichten, komfortablen und effektiven Schutz vor Schmutz und Nebel.
  • Die konvexe Form, das Doppelgurt Design, der Nasenschaum und die Nasenklemme sorgen für ein angenehmes Tragegefühl bei vielen Gesichtsgrößen.
  • Ausatemventil reduziert die Wärmeentwicklung und gewährleistet komfortablen Schutz – auch bei Hitze und Feuchtigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Filtertyp FFP2
Material Polypropylen
Produkttyp Partikel-Atemschutzmaske ohne Ventil
Mit Ausatemventil Nein
Modell C102
Sterilität Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No