Learn More
Kartell™ Flacher Becher mit blauer Graduierung
Artikelnummer. 10654432
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
16 Stück
2 Stück
20 Stück
4 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10654432 25 ml 20 Stück
10555811 100 ml 12 Stück
10041071 250 ml 16 Stück
10431765 500 ml 1 Stück
10063734 1000 ml 1 Stück
10691742 2000 ml 4 Stück
10601752 3000 ml 2 Stück
10070941 5000 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10654432 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0172000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit. Kartell™ Niedriger Becher mit blauen Graduierungen verwendet horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit.Kartell™ Niedriger Becher mit blauen Graduierungen verwendet horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Dauerhafte blaue Graduierungen, die in die Becher eingeprägt sind
  • Widerstehen für kurze Zeit Temperaturen bis zu 170 °C
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Farbe Kristallklar
Außendurchmesser (metrisch) 34 mm
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material PMP
Graduierungsbereich 1 ml
Höhe (metrisch) 49 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056-1981(E), BS 5404 Teil 1
Scale Permanente Skala mit Graduierung