Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Niedrige Becher
Beschreibung
- Nach DIN 12331/ISO 3819
- Mit/ohne Graduierung
- Aus DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 70 mm |
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 95 mm |
| Menge | 10 |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3819, DIN 12331 |