Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Niedrige Becher
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
600 mL
800 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Nach DIN 12331/ISO 3819
- Mit/ohne Graduierung
- Aus DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 90 mm |
| Kapazität (metrisch) | 600 mL |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 125 mm |
| Graduated | Ja |