Learn More
BRAND™ Becher aus Borosilikatglas, niedrige Form
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
3000 ml
Dimensione della confezione:
1 Stück
10 Stück
4 Stück
Descrizione
- Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
- Gemäß DIN 12331/ISO 3819
- Mit weißen Graduierungen
- Der integrierte Ausguss ermöglicht das einfache Ausgießen ohne Spritzer.
Specifica
Specifica
| Außendurchmesser (metrisch) | 152 mm |
| Kapazität (metrisch) | 3000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 210 mm |
| Enthält | Integrierter Ausguss |
| Menge | 4 |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3819, DIN 12331 |
| Modell | Niedrig |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto