Learn More
BRAND™ Kulturröhrchen aus Natronkalkglas mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 10742512 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
160 mm
180 mm
Gewindegröße:
GL 14
GL 18
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Gewindegröße Packungsgröße
10742512 100 mm GL 18 100 Stück
10372941 100 mm GL 14 100 Stück
10199640 160 mm GL 18 100 Stück
10313091 180 mm GL 18 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10742512 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 113935
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Kalknatronglas. BRAND™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas mit Schraubverschluss werden mit einem Schraubverschluss aus Polypropylen mit weißer Elastomerdichtung und GL-Schraubgewinde geliefert. Autoklavierbar bei 121 °C.
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas.
  • Schraubverschluss aus Polypropylen mit Versiegelung aus weißem Elastomer und GL Gewinde.
  • Autoklavierbar (121 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Polypropylen
Länge (metrisch) 100 mm
Material Kalknatronglas
Menge 100/Packung
Gewindegröße GL 18
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Produkttyp Kulturröhrchen