Learn More
Witeg™ Bechergläser mit Ausguss, niedrige Form
Artikelnummer. 13437557
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
5000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
13437557 600 ml -
13497537 150 ml 10 Stück
13417547 250 ml -
13467577 400 ml -
15895985 5000 ml -
5 options
Artikelnummer. 13437557
Marke: Witeg™ 5 500 600 S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Graduierungen für genaues und präzises Befüllen und Dispensieren.
  • In zahlreichen Größen erhältlich
  • Gemäß ISO 3819
  • Aus DURAN™ Borosilikatglas vom Typ 3.3
  • Breite Tülle zum einfachen Ausgießen
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 90 mm
Kapazität (metrisch) 600 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 125 mm
Enthält Ausguss
Typ Becher
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 3819
Modell Niedrig