Learn More
Witeg™ Bechergläser mit Ausguss, niedrige Form
Artikelnummer. 13467577
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
5000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
13467577 400 ml -
13497537 150 ml 10 Stück
13417547 250 ml -
13437557 600 ml -
15895985 5000 ml -
5 options
Artikelnummer. 13467577
Marke: Witeg™ 5 500 400
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit Graduierungen für genaues und präzises Befüllen und Dispensieren.
  • In zahlreichen Größen erhältlich
  • Gemäß ISO 3819
  • Aus DURAN™ Borosilikatglas vom Typ 3.3
  • Breite Tülle zum einfachen Ausgießen
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 80 mm
Kapazität (metrisch) 400 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 110 mm
Enthält Ausguss
Typ Becher
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 3819
Modell Niedrig