Learn More
Witeg™ Bechergläser mit Ausguss, niedrige Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
5000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- In zahlreichen Größen erhältlich
- Gemäß ISO 3819
- Aus DURAN™ Borosilikatglas vom Typ 3.3
- Breite Tülle zum einfachen Ausgießen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 60 mm |
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 80 mm |
| Enthält | Ausguss |
| Typ | Becher |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3819 |
| Modell | Niedrig |