Learn More
BRAND™ Niedrige Zylinder mit Graduierung
Artikelnummer. 10729294 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
500 ml
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10729294 500 ml 5 Stück
10749674 25 ml 10 Stück
12065322 - 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10729294 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 41554
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Graduierter Zylinder in niedriger Form für hohe Klarheit und Sichtbarkeit.
  • Transparent, hohe Klarheit
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material SAN
Artikelbeschreibung Niedrig
Umfang Geprägt
Graduierungen 10 mL
Fehlergrenze 10 mL
Max. Temperatur 80 °C