Beschreibung
- Transparent, hohe Klarheit
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Polypropylen |
| Artikelbeschreibung | Niedrig |
| Umfang | Geprägt |
| Graduierungen | 0,5 ml |
| Fehlergrenze | 0,5 ml |
| Max. Temperatur | 80 °C |