Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inconel-Tiegel mit niedriger Form
Artikelnummer. 15423585
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15mL
25mL
55mL
75mL
100 ml
250 ml
500 ml
Außendurchmesser (metrisch):
33mm
45mm
46mm
47mm
51mm
59mm
82mm
102mm
Höhe (metrisch):
23mm
35mm
43mm
46mm
60mm
66mm
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15423585 15mL 33mm 23mm 1 Stück
15453595 25mL 45mm 23mm 1 Stück
15473605 55mL 46mm 35mm 1 Stück
15413615 55mL 47mm 43mm 1 Stück
15473615 75mL 51mm 43mm 1 Stück
15453625 500 ml 102mm 66mm 1 Stück
15403635 100 ml 59mm 46mm 1 Stück
15453635 250 ml 82mm 60mm 1 Stück
8 options
Product Code. 15423585
Brand: Thermo Scientific Chemicals 035886.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Niedrig
Material Inconel
Kapazität (metrisch) 15mL
Außendurchmesser (metrisch) 33mm
Höhe (metrisch) 23mm
Product Type Inconel Tiegel
Durchmesser (metrisch) Basis 25mm