Learn More
BRAND™ Becher aus PMP mit aufgedruckter blauer Skala, niedrige Form
Artikelnummer. 15307854 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15307854
Marke: BRAND™ 87512
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus Polymethylpenten für ausgezeichnete Transparenz und gute mechanische Eigenschaften bei Temperaturen bis 150 °C.
  • PMP-(Polymethylpenten)-Konstruktion
  • Transparent
  • Entspricht ISO 7056
  • Mit Graduierung, Bördelrand und Ausguss
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
  • Für das Autoklavieren von (121 °C) Bechern mit geprägter Skala sollte Folgendes ausgewählt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material PMP
Enthält Bördelrand und Ausguss
Schritten 25 ml
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 60 °C
Autoklavierbar Nein
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056