Learn More
BRAND™ Becher aus PMP mit aufgedruckter blauer Skala, niedrige Form
Artikelnummer. 15347854 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15347854 1000 ml 6 Stück
15654027 10 ml 12 Stück
15377844 25 ml 12 Stück
15387844 50 ml 12 Stück
15397844 100 ml 12 Stück
15664027 150 ml 12 Stück
15307854 250 ml 6 Stück
15317854 400 ml 6 Stück
15327854 500 ml 6 Stück
15337854 600 ml 6 Stück
15367854 2000 ml 6 Stück
15377854 3000 ml 4 Stück
15387854 5000 ml 4 Stück
13 options
Artikelnummer. 15347854
Marke: BRAND™ 87520
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus Polymethylpenten für ausgezeichnete Transparenz und gute mechanische Eigenschaften bei Temperaturen bis 150 °C.
  • PMP-(Polymethylpenten)-Konstruktion
  • Transparent
  • Entspricht ISO 7056
  • Mit Graduierung, Bördelrand und Ausguss
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
  • Für das Autoklavieren von (121 °C) Bechern mit geprägter Skala sollte Folgendes ausgewählt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material PMP
Enthält Bördelrand mit Ausguss
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 60 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056