Learn More
Brand™ Becher aus Polypropylen mit aufgedruckter blauer Skala, niedrige Form
Artikelnummer. 15307864 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
400 ml
500 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15307864 400 ml 6 Stück
15397854 25 ml 12 Stück
15242815 50 ml 12 Stück
15317864 500 ml 6 Stück
15337864 600 ml 6 Stück
15367864 2000 ml 6 Stück
15387864 3000 ml 4 Stück
15397864 5000 ml 4 Stück
8 options
Artikelnummer. 15307864
Marke: Brand™ 87614
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gut ablesbar
  • Mit Bördelrand und Ausguss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 400 ml
Material Polypropylen
Schritten 50 ml
Graduated Ja