Learn More
Brand™ Becher aus Polypropylen mit aufgedruckter blauer Skala, niedrige Form
Artikelnummer. 15317864 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
400 ml
500 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15317864 500 ml 6 Stück
15397854 25 ml 12 Stück
15242815 50 ml 12 Stück
15307864 400 ml 6 Stück
15337864 600 ml 6 Stück
15367864 2000 ml 6 Stück
15387864 3000 ml 4 Stück
15397864 5000 ml 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15317864 Lieferant Brand™ Lieferanten-Nr. 87616
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.55 €
    24.90 € / 6 Stück
    Sparen 3.65 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Gut ablesbar
  • Mit Bördelrand und Ausguss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Polypropylen
Schritten 50 ml
Graduated Ja