Learn More
Brand™ Becher aus Polypropylen mit aufgedruckter blauer Skala, niedrige Form
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
400 ml
500 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Mit Bördelrand und Ausguss
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3000 ml |
| Material | Polypropylen |
| Schritten | 250 ml |
| Graduated | Ja |