Learn More
Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel, niedere Form
Beschreibung
- Niedrige Wände
- Beständig gegen hohe Temperaturen und schnelle Temperaturwechsel
- Porzellan
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Porzellan |
| Kapazität (metrisch) | 130mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 80mm |
| Höhe (metrisch) | 50mm |
| Product Type | Tiegel |