Learn More
Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel, niedere Form
Artikelnummer. 11728463
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
6mL
14mL
25mL
40mL
80mL
130mL
250 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11728463
Marke: Porcelaines Avignon™ 11304
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel in niedriger Ausführung eignen sich zum Erwärmen und Abkühlen von Stoffen im Labor. Sie sind in verschiedenen Füllvolumen lieferbar.
  • Niedrige Wände
  • Beständig gegen hohe Temperaturen und schnelle Temperaturwechsel
  • Porzellan
Spezifikation
Material Porzellan
Kapazität (metrisch) 14mL
Außendurchmesser (metrisch) 38mm
Höhe (metrisch) 24mm
Product Type Tiegel