Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flache Zirkoniumtiegel
Artikelnummer. 15423635
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
20mL
25mL
35 ml
55mL
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Außendurchmesser (metrisch):
33mm
45mm
46mm
47mm
51mm
59mm
82mm
102mm
Höhe (metrisch):
23mm
23 mm
30mm
35mm
43mm
46mm
60mm
66mm
Unit Size:
1 Stück
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15423635
Brand: Thermo Scientific Chemicals 036058.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Niedrig
Material Zirkonium
Kapazität (metrisch) 250 ml
Außendurchmesser (metrisch) 82mm
Höhe (metrisch) 60mm
Product Type Zirkoniumtiegel
Durchmesser (metrisch) Basis 66mm