Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flache Zirkoniumtiegel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
20mL
25mL
35 ml
55mL
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Außendurchmesser (metrisch):
33mm
45mm
46mm
47mm
51mm
59mm
82mm
102mm
Höhe (metrisch):
23mm
23 mm
30mm
35mm
43mm
46mm
60mm
66mm
Packungsgröße:
1 Stück
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Especificaciones
Especificaciones
| Beschreibung | Niedrig |
| Material | Zirkonium |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 102mm |
| Höhe (metrisch) | 66mm |
| Product Type | Zirkoniumtiegel |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 89mm |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido