Learn More
SI Analytics™ Wartungsarme pH-Kombinationselektrode mit Schraubsteckkopf
Alle ansehen SI Analytics ProdukteBeschreibung
- Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
- Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
- Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
- Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Schraubverschlusskopf |
| Diaphragma | Keramikmembran |
| Material | L-Glas |
| pH-Bereich | 2 bis 12 |
| Typ | Wartungsarme pH-Kombinationselektrode |
| Internes Bezugssystem | Silamid™ |
| Membran | Kugel |
| Modell | L 7781 Hd |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5 °C bis +80 °C |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Mehr anzeigen |