Learn More
Idex PEEK-T-Stücke für Niederdruck
Artikelnummer. 13060390
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
T-Stücke und Kreuzungen
Verbindungsstück
Innendurchmesser (metrisch):
0,50 mm
1,25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Innendurchmesser (metrisch) unitSize
13060390 T-Stücke und Kreuzungen 0,50 mm 1 Stück
13070390 Verbindungsstück 1,25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13060390 Lieferant Idex Lieferanten-Nr. P712
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinieren, teilen oder vermischen Sie Flüssigkeitsströme in Ihrem gesamten System
  • Hergestellt aus inerten Polymeren
  • 1/4-28-Anschlüsse mit flachem Boden
Verwenden Sie T-Verbindungsstücke in einer Vielzahl von Niederdrucksituationen in Ihrem Fluidiksystem. Praktische Befestigungsbohrungen machen diese T-Stücke zu einem Schnappverschluss für Steckverbinder. Die T-Steckverbinder werden komplett mit Muttern und Ferrulen geliefert.
Spezifikation
Typ T-Stücke und Kreuzungen
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,020 in.
Nenndruck 1000 psi
Material PEEK
Innendurchmesser (metrisch) 0,50 mm