Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes and Flat Caps, strips of 12
Artikelnummer. 11534804
Change view
Click to view available options
Menge:
80 strips
Packungsgröße:
80 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11534804 80 strips 80 Stück
1 options
Artikelnummer. 11534804
Marke: Thermo Scientific™ AB0849
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific™ ABgene Streifenröhrchen mit niedrigem Profil sind mit 0,2 ml-Cyclerblöcken kompatibel und eignen sich ideal für Anwendungen, die geringe Reaktionsvolumina erfordern.
Die Thermo Scientific™ Röhrchen mit niedrigem Profil sind ideal für Anwendungen, die geringe Reaktionsvolumina erfordern und mit 0,2 ml-Cyclerblöcken kompatibel sind.
Durch das niedrige Profil dieser Thermo Scientific Röhrchenstreifen verringert sich der „Totraum“ zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe. Dadurch werden Kondensationen an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was eine Reduzierung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Thermo Scientific Produkte mit niedrigem Profil werden insbesondere für Reaktionsvolumen kleiner als 20 µl empfohlen.
Besondere Leistungsmerkmale:
  • Geeignet für Thermocycler-Blöcke mit 0,2 ml
  • Maximale Röhrchenkapazität von 150 µl mit Kappe
  • Niedriges Profil für weniger Platzverlust und höhere PCR-Effizienz
  • Beschriftete A–H-Endlaschen
  • Ultratransparente Kappen sind ideal für qPCR
Anwendungen:
PCR, qPCR und Echtzeit-PCR
Zertifizierungen:
Zertifiziert frei von humaner DNA, RNase und DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Farbe Farblos
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,1 mL
Volumen (metrisch) 0,15 mL
Menge 80 strips
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Material Polypropylen
Reaktionsgeschwindigkeit Flaches Profil
Verschlusstyp Flache Kappen
Format 80 Streifenröhrchen und Kappen
Produkttyp 12 Streifen