Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes and Domed Caps
Artikelnummer. 10364703
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlusstyp:
Gewölbte Kappen
Nicht enthalten
Menge:
80
120
250
Packungsgröße:
120 Stück
250 Stück
80 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlusstyp Menge Packungsgröße
10364703 Gewölbte Kappen 250 250 Stück
11514804 Nicht enthalten 80 80 Stück
10776163 Gewölbte Kappen 120 120 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10364703 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AB0775
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Streifenröhrchen mit niedrigem Profil für den Einsatz bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
Die Thermo Scientific™ Röhrchen mit niedrigem Profil sind ideal für Anwendungen, die geringe Reaktionsvolumina erfordern und mit 0,2 ml-Cyclerblöcken kompatibel sind.
Durch das niedrige Profil dieser Thermo Scientific Röhrchenstreifen verringert sich der „Totraum“ zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe. Dadurch werden Kondensationen an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was eine Reduzierung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Thermo Scientific Produkte mit niedrigem Profil werden insbesondere für Reaktionsvolumen kleiner als 20 μl empfohlen.
Durch das niedrige Profil der Thermo Scientific Röhrchenstreifen verringert sich der „Totraum“ zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe. Dadurch werden Kondensationen an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was eine Reduzierung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Produkte mit niedrigem Profil werden insbesondere für Reaktionsvolumen kleiner als 20 μl empfohlen.
Besondere Leistungsmerkmale
  • Geeignet für Thermocycler-Blöcke mit 0,2 ml
  • Maximale Röhrchenkapazität von 150 μl mit Kappe
  • Niedriges Profil für weniger Platzverlust und höhere PCR-Effizienz
  • Markierte A-H-Endlaschen (8 Streifen) und 1–12 Endlaschen (12 Streifen)
Anwendungen
  • PCR
  • qPCR/Echtzeit-PCR
Gefährlich: Keine
Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
PCR, qPCR und Echtzeit-PCR
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Farbe Farblos
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,1 mL
Volumen (metrisch) 0,15 mL
Menge 250
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Material Polypropylen
Reaktionsgeschwindigkeit Flaches Profil
Verschlusstyp Gewölbte Kappen
Closure Included Kuppelkappen
Format 250 Streifenröhrchen und Kappen
Produkttyp Röhrchen mit flachem Profil und gewölbter Kappe