Learn More
Grant Instruments™ BENCHTOP CENTRIFUGE
Artikelnummer. 11461048
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
2.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. Geschwindigkeit Packungsgröße
11461048 2.000 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11461048 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. LMC3000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00 €
    1939.00 € / 1 Stück
    Sparen 161.00 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LMC-3000 Tischzentrifuge mit niedriger Drehzahl und austauschbaren Rotoren für Zentrifugenröhrchen (von 2 bis 50 ml) oder Mikrotiterplatten.
LMC-3000 Tischzentrifuge mit niedriger Drehzahl und austauschbaren Rotoren für Zentrifugenröhrchen (von 2 bis 50 ml) oder Mikrotiterplatten.
Das Gerät erkennt eine Unwucht des Rotors für geringeren Verschleiß und geringere Geräusche und Vibrationen und verfügt über einen 1 bis 90 minutenlangen Zeitgeber mit automatischer Abschaltung, wenn ein zeitgesteuertes Verfahren abgeschlossen ist. Beachten Sie, dass dieses Gerät nicht gekühlt ist und keine Temperaturkontrollfunktionen aufweist.
  • Austauschbare Rotoren zur Aufnahme von Zentrifugenröhrchen (10-15mL oder 50mL) oder Mikrotiterplatten
  • Extrem leiser Motor mit „weicher“ Start- und Auslauffunktion zur Vermeidung von Stößen bei Proben
  • Kompakte Abmessungen bei kleiner Stellfläche
  • Automatische Diagnose von „IMBALANCE''-Stopp und -Warnung
  • 2 Jahre Garantie Geeignet für eine Vielzahl analytischer Anwendungen, einschließlich biomedizinischer, bio-organischer und immunenzymatischer Analysen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. RZB 1.700 × g
Max. Geschwindigkeit 2.000 U/min
Gekühlt No
Produkttyp Laxco Routinemäßiges klinisches Mikroskop
Temperaturbereich (metrisch) 4 °C bis 40 °C