Learn More
Viskositätsstandard für niedrige Temperatur, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 15568874
Ansicht ändern
Click to view available options
Viskosität:
151216,0 mPa.s (40 °C)
172195 mPa.s (13 °C)
5989,0 mPa.s (40 °C)
757,0 mPa.s (40 °C)
Packungsgröße:
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskosität Packungsgröße
15568874 151216,0 mPa.s (40 °C) 500 Milliliter
15886461 757,0 mPa.s (40 °C) 500 Milliliter
15781928 5989,0 mPa.s (40 °C) 500 Milliliter
15578874 172195 mPa.s (13 °C) 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15568874 Lieferant Paragon Scientific Lieferanten-Nr. N120B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 €
    87.63 € / 500 Milliliter
    Sparen 31.37 €
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die ISO 17025/ISO 17034-zertifizierten Paragon Viskositätsstandards für niedrige Temperaturen dienen zur Kalibrierung und Verifizierung von Kapillarglas-Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten, bei denen die Betriebstemperatur präzise geregelt wi
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Standardpackungsgröße 500 ml
  • Vollständig rückführbar auf nationale Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
  • Spezifikation
    Chemischer Name oder Material N120B
    Viskosität 151216,0 mPa.s (40 °C)
    Zertifizierung/Konformität ISO 17025, UKAS ISO 17034
    Menge 500 mL
    Nennwerte angegeben