Beschreibung
- Bestückungshöhe kann bei verschiedenen Oberkörbe variieren
- Haltevorrichtung für Magnetleiste ML/2 zur autom. Wagenerkennung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | unterer Korb/offene Vorderseite |
| Modell | U 874/1 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 und PG 8536 |
| Tiefe (metrisch) | 515 mm |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Breite (metrisch) | 534 mm |
| Menge | Je 1 |