Learn More
Buerkle™ Senkseil
Artikelnummer. 10107781
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
100 m
25 m
50 m
Material:
Edelstahl
Edelstahl (V2A)
Kupfer
Polypropylen
Außendurchmesser (metrisch):
1,25 mm
2 mm
2,3 mm
4,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Material Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10107781 10 m Edelstahl (V2A) 1,25 mm 1 Stück
11882663 10 m Kupfer 4,5 mm 1 Stück
11892663 25 m Kupfer 4,5 mm 1 Stück
11802673 50 m Kupfer 4,5 mm 1 Stück
10066361 50 m Polypropylen 2 mm 1 Stück
10157871 25 m Polypropylen 2 mm 1 Stück
10279771 10 m Polypropylen 2 mm 1 Stück
10498421 25 m Edelstahl (V2A) 1,25 mm 1 Stück
10084800 10 m Edelstahl (V2A) 2 mm 1 Stück
10779972 25 m Edelstahl (V2A) 2 mm 1 Stück
10408431 50 m Edelstahl (V2A) 1,25 mm 1 Stück
10381132 50 m Edelstahl (V2A) 2 mm 1 Stück
17270574 25 m - - 1 Stück
10579902 10 m Edelstahl 2,3 mm 1 Stück
17280574 100 m - - 1 Stück
15 options
Artikelnummer. 10107781
Marke: Buerkle™ 53090301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bürkle™ Lowering Cable für Tauchflaschen und Eintauchzylinder, passend für handbetriebene Trommelspulen unterschiedlicher Materialien.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Für Tauchflaschen und Eintauchzylinder, passend für handbetriebene Trommelspulen unterschiedlicher Materialien
  • Zuglast: max. bis zu 10 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Absenkkabel
Material Edelstahl (V2A)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eintauchprobenehmer und Eintauchzylinder, handbetriebene Trommelspulen
Außendurchmesser (metrisch) 1,25 mm
Länge (metrisch) 10 m