Learn More
Buerkle™ Senkseil
Artikelnummer. 10157871
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
100 m
25 m
50 m
Material:
Edelstahl
Edelstahl (V2A)
Kupfer
Polypropylen
Außendurchmesser (metrisch):
1,25 mm
2 mm
2,3 mm
4,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Material Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10157871 25 m Polypropylen 2 mm 1 Stück
11882663 10 m Kupfer 4,5 mm 1 Stück
11892663 25 m Kupfer 4,5 mm 1 Stück
11802673 50 m Kupfer 4,5 mm 1 Stück
10066361 50 m Polypropylen 2 mm 1 Stück
10279771 10 m Polypropylen 2 mm 1 Stück
10107781 10 m Edelstahl (V2A) 1,25 mm 1 Stück
10498421 25 m Edelstahl (V2A) 1,25 mm 1 Stück
10084800 10 m Edelstahl (V2A) 2 mm 1 Stück
10779972 25 m Edelstahl (V2A) 2 mm 1 Stück
10408431 50 m Edelstahl (V2A) 1,25 mm 1 Stück
10381132 50 m Edelstahl (V2A) 2 mm 1 Stück
17270574 25 m - - 1 Stück
10579902 10 m Edelstahl 2,3 mm 1 Stück
17280574 100 m - - 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10157871 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53090202
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bürkle™ Lowering Cable für Tauchflaschen und Eintauchzylinder, passend für handbetriebene Trommelspulen unterschiedlicher Materialien.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Für Tauchflaschen und Eintauchzylinder, passend für handbetriebene Trommelspulen unterschiedlicher Materialien
  • Zuglast: max. bis zu 10 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Absenkkabel
Material Polypropylen
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tauchflaschen und Eintauchzylinder, handbetriebene Trommelspulen
Außendurchmesser (metrisch) 2 mm
Länge (metrisch) 25 m