Learn More
Buerkle™ Senkseil
Beschreibung
- Gute chemische Beständigkeit
- Für Tauchflaschen und Eintauchzylinder, passend für handbetriebene Trommelspulen unterschiedlicher Materialien
- Zuglast: max. bis zu 10 kg
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Absenkkabel |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Rot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tauchflaschen und Eintauchzylinder |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Länge (metrisch) | 10 m |