Learn More
Buerkle™ Senkseil
Beschreibung
- Gute chemische Beständigkeit
- Für Tauchflaschen und Eintauchzylinder, passend für handbetriebene Trommelspulen unterschiedlicher Materialien
- Zuglast: max. bis zu 10 kg
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Absenkkabel |
| Material | Edelstahl (V2A) |
| Ausführung | PTFE-beschichtet |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Eintauchprobenehmer und Eintauchzylinder, handbetriebene Trommelspulen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Länge (metrisch) | 50 m |