Learn More
Buerkle™ Senkseil
Description
- Gute chemische Beständigkeit
- Für Tauchflaschen und Eintauchzylinder, passend für handbetriebene Trommelspulen unterschiedlicher Materialien
- Zuglast: max. bis zu 10 kg
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Absenkkabel |
| Material | Kupfer |
| Enthält | Schleife |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tauchflaschen und Eintauchzylinder, handbetriebene Trommelspulen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4,5 mm |
| Länge (metrisch) | 50 m |