Learn More
Buerkle™ Senkseil
Artikelnummer. 17280574
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
100 m
25 m
50 m
Packungsgröße:
1 Stück
Material:
Edelstahl
Edelstahl (V2A)
Kupfer
Polypropylen
Außendurchmesser (metrisch):
1,25 mm
2 mm
2,3 mm
4,5 mm
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize Material Außendurchmesser (metrisch)
17280574 100 m 1 Stück - -
11882663 10 m 1 Stück Kupfer 4,5 mm
11892663 25 m 1 Stück Kupfer 4,5 mm
11802673 50 m 1 Stück Kupfer 4,5 mm
10066361 50 m 1 Stück Polypropylen 2 mm
10157871 25 m 1 Stück Polypropylen 2 mm
10279771 10 m 1 Stück Polypropylen 2 mm
10107781 10 m 1 Stück Edelstahl (V2A) 1,25 mm
10498421 25 m 1 Stück Edelstahl (V2A) 1,25 mm
10084800 10 m 1 Stück Edelstahl (V2A) 2 mm
10779972 25 m 1 Stück Edelstahl (V2A) 2 mm
10408431 50 m 1 Stück Edelstahl (V2A) 1,25 mm
10381132 50 m 1 Stück Edelstahl (V2A) 2 mm
17270574 25 m 1 Stück - -
10579902 10 m 1 Stück Edelstahl 2,3 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17280574 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53090550
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bürkle™ Lowering Cable für Tauchflaschen und Eintauchzylinder, passend für handbetriebene Trommelspulen unterschiedlicher Materialien.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Für Tauchflaschen und Eintauchzylinder, passend für handbetriebene Trommelspulen unterschiedlicher Materialien
  • Zuglast: max. bis zu 10 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Absenkkabel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tauchflaschen und Eintauchzylinder
Länge (metrisch) 100 m