Learn More
Loxapin, LoGiCal
Artikelnummer. 30459736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459736 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30459736 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0629.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Loxapine
CAS 10-2-1977
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Loxapine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H18 Cl N3 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-Chloro-11-(4-methylpiperazino)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, CL 62362, Cloxazepine, HF 3170, LW 3170, Loxapin, Loxapine, Loxitane IM, Oxilapine, S 805, SUM 3170
InChI-Formel InChI=1S/C18H18ClN3O/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Oc4ccc(Cl)cc24
IUPAC-Name 8-Chlor-6-(4-Methylpiperazin-1-yl)Benzo[b][1,4]Benzoxazepin
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 327.81
Menge 5 mg
Formelmasse 327,1138 g/mol