Learn More
Loxoprofen-Natrium, Mikromol™
Artikelnummer. 18002830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18002830 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18002830 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3940.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Loxoprofen-Natrium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-Loxoprofen sodium salt
CAS 80382-23-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile rac-Loxoprofen sodium salt
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H17 O3 . Na
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym α-Methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]benzeneacetic Acid Sodium Salt, CS 600, Loxonin, Sodium 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propionate, Sodium Loxoprofen
InChI-Formel InChI=1S/C15H18O3.Na/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16;/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CC(C(=O)[O-])c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1
IUPAC-Name Natrium;2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 268.28
Menge 250 mg
Formelmasse 268,1075 g/mol