Learn More
Loxoprofen-Natrium (Diastereomerengemisch), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | rac-Loxoprofen sodium salt |
| CAS | 80382-23-6 |
| Summenformel | C15 H17 O3 . Na |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α-methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]-, sodium salt (9CI), CS 600, CS 600 (antiinflammatory), Lobu, Loxonin, Loxoprofen sodium, Sodium 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propionate, Sodium loxoprofen |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H18O3.Na/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16;/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CC(C(=O)[O-])c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1 |
| IUPAC-Name | Natrium;2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 268.28 |
| Formelmasse | 268.1075 |