Learn More
Loxoprofen, TRC
Artikelnummer. 17962125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17962125 1 g 1 Gramm
17901175 25 mg 25 Milligramm
17952085 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17962125 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL4729051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68767-14-6
Summenformel C15 H18 O3
Molekulargewicht (g/mol) 246.3
Synonym Benzeneacetic acid, α-methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]-, α-Methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]benzeneacetic acid, 2-[4-[(2-Oxocyclopentan-1-yl)methyl]phenyl]propionic acid, 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propanoic acid, 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propionic acid, Loxoprofen
IUPAC-Name 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propansäure
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Loxoprofen
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H18O3/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18)
Formelmasse 246.1256
Reinheit (%) >95%