Learn More
Buerkle™ LDPE-Sicherheitsspritzflaschen mit auslaufsicherem Entlüftungsventil
Alle ansehen Bürkle ProdukteBeschreibung
ulliSichere Befüllung durch weite Halsöffnung mit 39 mm Halsdurchmesser/liliDauerhafter Aufdruck nach GHS mit Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, GHS-Piktogrammen und CAS-Nummer/liliAus gelb-transparentem LDPE mit Lichtschutz/lili500 ml Inhalt/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Transparent, gelb |
| Material | LDPE |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Closure Included | Ja |
| Produkttyp | Sicherheitsspülflasche |
| Chemical Label | Aceton |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |