Learn More
VITLAB™ Weithals-Spritzflasche, PE-LD, 1000ml, GL65 GL 63, wash-bottle cap, PP, 1000 ml
Marke: VITLAB™ 94188
91.19 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Schraubverschluss | |
91 mm | |
LDPE | |
Gehäuse 12Pack |