Learn More
Buerkle™ LPDE-Sicherheits-Spritzflaschen mit weitem Hals
11.35 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Transparent
Beschreibung
- Weite Halsöffnung für sicheres Befüllen
- Gelb durchscheinende Farbe mit Lichtschutz
- Gekrümmte Öffnung auf dem Schraubverschluss für präzises Strahldispensieren ohne Spritzer
- Farbkodierte Verschlüsse
Spezifikation
Chemical Label | Isopropanol |
Produkttyp | Spülflasche |
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Farbe | Durchscheinend gelb |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 39 mm |
Material | LDPE |
Verschlussfarbe | Blau |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |