Learn More
Fisherbrand™ Teclu-Brenner mit NF-Anschluss, 13-mm-Öffnung
Artikelnummer. 11795396 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gastyp:
Butan, LPG, Propan
Methan, Erdgas
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gastyp unitSize
11795396 Butan, LPG, Propan 1 Stück
11785396 Methan, Erdgas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11795396
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für Glasarbeiten und Löten.
  • Hergestellt mit einem Nadelventil zur Gasregulierung
  • Speziell konstruierte konische Mischkammer, die den Brenner eine sehr heiße Flamme abgeben lässt
  • Die Gas- und Luftmischung wird durch Einstellen des Rändelrads unter dem Röhrchen geregelt
  • Brennerdurchmesser 13 mm, Gesamthöhe 150 mm
Spezifikation
Produkttyp Teclu Brenner
Gastyp Butan, LPG, Propan
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Glasarbeiten und Löten
Höhe (metrisch) 150 mm
Enthält NF G 1/2 Schraubverbindung
Anzahl pro Packung Je 1