Learn More
Fisherbrand™ Flüssiggas-Mekerbrenner mit Tétine-Anschluss
Artikelnummer. 11739806 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Gastyp:
Butan, Propan, Flüssiggas, LPG, Propane
Erdgas, Methan, Natural Gas
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gastyp unitSize
11739806 Erdgas, Methan, Natural Gas 1 Stück
11759806 Butan, Propan, Flüssiggas, LPG, Propane 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11739806
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet eine extrem starke Flammenleistung für intensive Nutzung.
  • Breite und gleichmäßige Flamme
  • Ausgezeichnete Heizleistung
  • Seitlicher Haltegriff
  • Brenneröffnung 43 mm breit, 180 mm hoch
  • Flammengröße einstellbar mit 4 austauschbaren Düsen
  • Hergestellt aus vernickeltem Messing
  • Oberseite des Brenners mit perforiertem Stahlkopf, der mehrere kleine, aber sehr heiße Flammen abgibt
Spezifikation
Produkttyp Industriebrenner, Meker
Gastyp Erdgas, Methan, Natural Gas
Beschreibung Verbrauch 188 l/h
Höhe (metrisch) 180 mm
Enthält Tétine-Verbinder
Anzahl pro Packung Je 1