Learn More
LPPR2 Antibody [Unconjugated], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30279778 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30279778 25 μL 25 Mikroliter
30279306 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30279778
Marke: Novus Biologicals NBP34368525ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
LPPR2 Polyclonal antibody specifically detects LPPR2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen LPPR2
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gen-Alias DKFZp761E1121, EC 3.1.3.4, FLJ13055, lipid phosphate phosphatase-related protein type 2, plasticity related gene 4, Plasticity-related gene 4 protein, PRG4, PRG-4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: YTALGCLPPSPDRPGPDRFVTDQGACAGSPSLVAAARRAFPCKDAA
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64748
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG