missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LPPR2 Antibody [Unconjugated], Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200110289 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30279778 25 μL 25 Mikroliter
30279306 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30279778

Marke: Novus Biologicals NBP34368525ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

LPPR2 Polyclonal antibody specifically detects LPPR2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LPPR2
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gen-Alias DKFZp761E1121, EC 3.1.3.4, FLJ13055, lipid phosphate phosphatase-related protein type 2, plasticity related gene 4, Plasticity-related gene 4 protein, PRG4, PRG-4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: YTALGCLPPSPDRPGPDRFVTDQGACAGSPSLVAAARRAFPCKDAA
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64748
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.