Learn More
IKA™ LR 1000.3 Laborreaktorgefäß
Artikelnummer. 15879871 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15879871 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15879871 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0025001955
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal geeignet für die Optimierung und Reproduktion chemischer Reaktionen, das Mischen, Dispergieren und das Homogenisieren von Prozessen im Labormaßstab.
  • Die ultimativen Systeme für die Optimierung und Reproduktion chemischer Reaktions-, Misch-, Dispergier- und Homogenisierungsprozesse im Labormaßstab.
  • Kann individuell angepasst werden, um zahlreiche Aufgaben zu erfüllen, z. B. die Herstellung von Cremes und Lotionen sowie das Mahlen und Zerlegen von Feststoffen und Fasern in Flüssigkeiten oder Polymere.
  • Es sind ein- oder doppelwandige Gefäße aus Borosilikatglas oder Edelstahl mit oder ohne Bodenablassventil erhältlich.
  • Funktionalität, Sicherheit und Langlebigkeit sind die Hauptziele bei der Entwicklung von IKA-Laborreaktoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Edelstahl, Borosilikatglas 3.3, Borosilikatglas (3.3)
Enthält 6 Verbindungsstücke
Produkttyp Reaktorgefäß
Standard-Konusverbindung 2 x NS 29, 2 x NS 14 2 x GL 14