Learn More
IKA™ LR 1000 Basissystem
Artikelnummer. 17832804 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
17832804 1000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17832804 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020119960
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der LR 1000 basic ist ein kosteneffizienter, modularer Laborreaktor, der für die Optimierung chemischer Reaktionsverfahren sowie für Misch-, Dispergier- und Homogenisierungsanwendungen im Labormaßstab entwickelt wurde.
  • Der LR 1000 basic ist ein kosteneffizienter, modularer Laborreaktor, der für die Optimierung chemischer Reaktionsverfahren sowie für Misch-, Dispergier- und Homogenisierungsanwendungen im Labormaßstab entwickelt wurde.
  • Der Reaktor ist speziell auf die besonderen Anwendungsanforderungen der Kosmetik- und Pharmaindustrie zugeschnitten.
  • Die Temperatur des Mediums kann bis zu 120 °C °betragen.
  • Die Temperatur der Heizquelle, die sich am Boden des Behälters befindet, wird entsprechend geregelt, um die eingestellte Temperatur im Inneren des Mediums zu erreichen. Ein PT 100.30 Temperatursensor und die entsprechende Buchse LR 1000.61 für den Deckel sind im Lieferumfang enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1000 mL
Max. Temperatur (metrisch) 22 kg
Material Edelstahl (316L)