Learn More
IKA™ LR 2000.10 Ankerrührer LR2000.10
Artikelnummer. 10672372 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Ankerrührer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10672372
Marke: IKA™ 0002508400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie in IKA Systremen dieses Gefäß zur Optimierung und Reproduktion verschiedener chemischer Reaktionen, Misch- und Homogenisierungsprozesse. Der IKA™ LR 2000.10 Ankerrührer verfügt über einen PEEK-Schaber und kann mit allen Laborreaktoren verwendet werden.
  • Mit PEEK Schaber
  • Für alle Laborreaktoren
  • Kompatibel mit IKA LR-2.ST und LR 2000 V Systemen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Für alle Laborreaktoren
Produkttyp Ankerrührer