Learn More
Invitrogen™ LRG1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB545)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200110545
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275169 100 μL 100 Mikroliter
30275419 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30275169
Marke: Invitrogen™ MA557438
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
LRG1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
The leucine-rich repeat (LRR) family of proteins, including LRG1, have been shown to be involved in protein-protein interaction, signal transduction, and cell adhesion and development. LRG1 is expressed during granulocyte differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen LRG1
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB545
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen LRG1
Gen-Zugriffsnummer P02750
Gen-Alias 1300008B03Rik; 2310031E04Rik; A2GL; HMFT1766; leucine rich alpha 2 glycoprotein; leucine rich alpha-2-glycoprotein 1; leucine-rich alpha-2-glycoprotein; leucine-rich alpha-2-glycoprotein 1; Leucine-rich alpha-2-glycoprotein precursor; LRG; LRG 1; LRG1; LRG-1; Lrhg
Gensymbole LRG1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human LRG1 (aa 250-300).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 116844
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG