missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Lrmp Polyclonal Antibody

Sheep Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA5149264
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Plays a role in the delivery of peptides to major histocompatibility complex (MHC) class I molecules; this occurs in a transporter associated with antigen processing (TAP)-independent manner. May play a role in taste signal transduction via ITPR3. May play a role during fertilization in pronucleus congression and fusion.
Spezifikation
| Lrmp | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| LRMP | |
| D6Int3; D6Int4; D6Int5; D6Int7; D6Int8; JAW1; LRMP; lymphoid restricted membrane protein; lymphoid-restricted membrane protein; Processed lymphoid-restricted membrane protein; Protein Jaw1 | |
| Sheep | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 4033 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
| Western Blot | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with trehalose and no preservative | |
| Q12912 | |
| LRMP | |
| E. coli-derived recombinant human LRMP, Gln143-Pro292. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur